Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Flupirtine maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18752554
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18752554 10 mg
18732674 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752554 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2867/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
KV7 channel activator; also GABAA modulator and indirect NMDA antagonist
Flupirtine maleate is a non-opioid analgesic with muscle relaxant properties. Activates KV7 potassium channels, indirectly antagonizes NMDA receptors and modulates GABAA receptors. Exhibits neuroprotective actions in a model of cerebral ischemia in mice and reduces apoptosis and necrosis induced by noxious stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75507-68-5
Molekylær formel C19H21FN4O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupirtine maleate
Mængde 10 mg
Formel vægt 420.4
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 420.397