Få mere at vide
Flupirtine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 17970976
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17970976 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17970976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1245.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flupirtine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupirtine Maleate
CAS 75507-68-5
Analyt- eller komponentnavne Flupirtine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 F N4 O2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flupirtine Maleate, Carbamic acid, N-[2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Carbamic acid, [2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), Carbamic acid, [2-amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-, ethyl ester, (Z)-2-butenedioate (1:1), Efiret, W 2964M
InChI formel InChI=1S/C15H17FN4O2.C4H4O4/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;ethyl N-[2-amino-6-[(4-fluorophenyl)methylamino]pyridin-3-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 420.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 420.1445 g/mol