Få mere at vide
Flupirtine, LoGiCal
Artikelnummer. 30460323
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460323 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460323 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1245.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupirtine
CAS 56995-20-1
Analyt- eller komponentnavne Flupirtine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 F N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flupirtine, N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic acid ethyl ester, D 9998, Katadolon, Trancopal Dolo
InChI formel InChI=1S/C15H17FN4O2/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20)
Løsningstype Neat
SMIL CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
IUPAC navn ethyl N-[2-amino-6-[(4-fluorophenyl)methylamino]pyridin-3-yl]carbamate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 304.32
Mængde 10 mg
Formel vægt 304.1336 g/mol