Få mere at vide
Fluphenazin, TRC
Artikelnummer. 30135425
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135425 50 mg
30003522 10 mg
30006983 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59841850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-23-8
Molekylær formel C22H26N3OSF3 (.) di-HCl
Molekylvægt (g/mol) 510.44
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]- (6CI,7CI,8CI), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(trifluoromethyl-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 10-[3-(2-Hydroxyethyl)piperazinopropyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine, 4-[3-(2-Trifluoromethyl-10-phenothiazyl)-propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazine ethanol, Elinol, Fluorfenazine, Fluorophenazine, Fluorphenazine, Fluphenazine, Ftorphenazine, Pacinol, Phthorphenazine, S 94, SQ 4918, Siqualine, Siqualon, Triflumethazine, Vespazine
IUPAC navn 2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluphenazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3OS/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formel vægt 437.1749
Procent renhed >95%