Få mere at vide
Fluphenazin Sulfon, TRC
Artikelnummer. 18091040
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091040 25 mg
18001550 100 mg
18050750 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59835025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1476-79-5
Molekylær formel C22 H26 F3 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 469.52
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5λ6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone
IUPAC navn 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl] ethanol
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluphenazine Sulfone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formel vægt 469.1647