Få mere at vide
Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide (Fluphenazine N1,N4,S,S-Tetraoxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30052079
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052079 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052079 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0114.180025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide (Fluphenazine N1,N4,S,S-Tetraoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide
CAS 86137-45-3
Analyt- eller komponentnavne Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H26 F3 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[3-[5,5-Dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol 1,4-Dioxide, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol S,S,1,4-Tetraoxide, Fluphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide, Fluphenazine N1,N4,S,S-Tetraoxide
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3O5S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)34(21,32)33)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
SMIL OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 501.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 501.1545 g/mol