Få mere at vide
Fluphenazine N4'-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluphenazine N4'-oxide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)27(18-4-1-2-5-20(18)31-21)9-3-8-26-10-12-28(30,13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| Formel vægt | 453.1698 |