Få mere at vide
Fluphenazine N4-Oxide Sulphoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluphenazine N4-Oxide Sulfoxide |
| CAS | 76005-61-3 |
| Molekylær formel | C22 H26 F3 N3 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[3-[5-Oxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol 1-Oxide, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,1-dioxide, Fluphenazine Sulfoxide N1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)27(18-4-1-2-5-20(18)32(21)31)9-3-8-26-10-12-28(30,13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| SMIL | OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[1-oxido-4-[3-[5-oxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-ium-1-yl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.52 |
| Formel vægt | 469.1647 |