missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2724689-70-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H26 F3 N3 O2 S . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-oxide, dihydrochloride (1:2), Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F3N3O2S.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)27(18-4-1-2-5-20(18)31-21)9-3-8-26-10-12-28(30,13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[1-oxido-4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-ium-1-yl]ethanol;dihydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?