Få mere at vide
Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050444
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050444 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050444 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0114.150025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724689-70-5
Analyt- eller komponentnavne Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H26 F3 N3 O2 S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-oxide, dihydrochloride (1:2), Fluphenazine N1-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3O2S.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)27(18-4-1-2-5-20(18)31-21)9-3-8-26-10-12-28(30,13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 2-[1-oxido-4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-ium-1-yl]ethanol;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 526.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 525.1231 g/mol