Få mere at vide
Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride |
| CAS | 2732347-04-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H26 F3 N3 O4 S . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F3N3O4S.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)33(21)32)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Vis mere |