Få mere at vide
Fluphenazine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418026
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418026 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418026 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0081
MedChemExpress Fluphenazine dihydrochloride is a phenothiazine-class D1DR and D2DR inhibitor; used to deliver Fluphenazine to biological systems in studies probing the effects and metabolic fates of this commonly used dopamine antagonist.
Fluphenazine dihydrochloride is a phenothiazine-class D1DR and D2DR inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluphenazine dihydrochloride
Fysisk form Powder
CAS 146-56-5
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28Cl2F3N3OS
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (195.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (74.45 mM)
SMIL OCCN1CCN(CCCN2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C24)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 510.44
Formel vægt 510.44
Procent renhed 98.13%