Få mere at vide
Fluphenazine Di N’-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluphenazine Di N'-Oxide |
| CAS | 76005-60-2 |
| Molekylær formel | C22 H26 F3 N3 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Fluphenazine N,N'-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)32-21)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| SMIL | OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[1,4-dioxido-4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazine-1,4-diium-1-yl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.52 |
| Formel vægt | 469.165 |