Få mere at vide
Fluphenazin Decanoate (~90%), TRC
Artikelnummer. 30394977
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394977 50 mg
30393687 10 mg
30395630 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59830050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5002-47-1
Molekylær formel C32 H44 F3 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 591.77
Synonym Fluphenazine decanoate, 2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
IUPAC navn 2-[4-[3-[2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyldecanat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluphenazine decanoate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H44F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-31(39)40-24-23-37-21-19-36(20-22-37)17-11-18-38-27-12-9-10-13-29(27)41-30-16-15-26(25-28(30)38)32(33,34)35/h9-10,12-13,15-16,25H,2-8,11,14,17-24H2,1H3
Formel vægt 591.3106