Få mere at vide
Fluphenazine Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluphenazine beta-D-Glucuronide |
| CAS | 133310-09-5 |
| Molekylær formel | C28 H34 F3 N3 O7 S |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34F3N3O7S/c29-28(30,31)17-6-7-21-19(16-17)34(18-4-1-2-5-20(18)42-21)9-3-8-32-10-12-33(13-11-32)14-15-40-27-24(37)22(35)23(36)25(41-27)26(38)39/h1-2,4-7,16,22-25,27,35-37H,3,8-15H2,(H,38,39)/t22-,23-,24+,25-,27+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OCCN2CCN(CCCN3c4ccccc4Sc5ccc(cc35)C(F)(F)F)CC2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethoxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 613.65 |
| Formel vægt | 613.207 |