Få mere at vide
Flupentixol N1-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17934416
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17934416 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17934416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0223.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flupentixol N1-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupentixol N1-Oxide
CAS 2734534-34-8
Analyt- eller komponentnavne Flupentixol N1-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H25 F3 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol 1-oxide, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., Flupentixol N-oxide, Flupentixol N1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C23H25F3N2O2S/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)31-22)5-3-9-27-10-12-28(30,13-11-27)14-15-29/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2
SMIL OCC[N+]1([O-])CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 2-[1-oxido-4-[3-[2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]piperazin-1-ium-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 450.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 450.1589 g/mol