Få mere at vide
Flupentixol EP Urenhed G, Mikromol™
Artikelnummer. 30052376
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052376 25 mg
17998274 100 mg
30458736 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30052376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0182.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flupentixol EP Urenhed G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Trifluoromethylthioxanthone
CAS 1693-28-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Trifluoromethylthioxanthone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H7 F3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
SMIL FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-on
Molekylvægt (g/mol) 280.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 280.017 g/mol