Få mere at vide
Flupentixol EP Urenhed G, Mikromol™
Beskrivelse
Flupentixol EP Urenhed G
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Trifluoromethylthioxanthone |
| CAS | 1693-28-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Trifluoromethylthioxanthone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H7 F3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-on |
| Vis mere |