Få mere at vide
Flupentixoldihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16594284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594284 5 g
16504294 250 mg
16584284 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16594284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464820050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2413-38-9
Molekylvægt (g/mol) 507.44
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupentixol dihydrochloride
Molekylær formel C23H25F3N2OS·2HCl
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselig i ethylacetat og methanol
Formel vægt 507.44