Få mere at vide
Flupentixoldihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16504294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16504294 250 mg
16584284 1 g
16594284 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16504294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464822500
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2413-38-9
Molekylvægt (g/mol) 507.44
InChI nøgle IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
IUPAC navn dihydrogen 2-(4-{3-[(9Z)-2-(trifluormethyl)-9H-thioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethan-1-ol-dichlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OCCN1CCN(CC\C=C2\C3=CC=CC=C3SC3=CC=C(C=C23)C(F)(F)F)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupentixol dihydrochloride
Molekylær formel C23H27Cl2F3N2OS
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethyl acetate, methanol
Formel vægt 507.44
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flupentixol dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Flupentixol dihydrochloride