Få mere at vide
Flupentixol dihydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461336
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461336 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461336 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0223.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupentixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Analyt- eller komponentnavne Flupentixol dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol
InChI formel InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl]piperazin-1-yl]ethanol; dihydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 507.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 506,1173 g/mol