Få mere at vide
R&D Systems™ Flupenthixol dihydrochloride
Artikelnummer. 18732664
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18732664 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732664 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4057/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Dopamine receptor antagonist
Antipsychotic drug. Exhibits antagonistic activity at dopamine D1-5 receptors. Used in schizophrenia treatment.
This compound is a mixture of E/Z isomers (ratio: 60:40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupenthixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C23H27Cl2F3N2OS
Formel vægt 507.44
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 507.437