Generel beskrivelse
- Fluoxymesterone er et hvidt, lugtfrit, krystallinsk pulver, opløseligt i pyridin
- Det er et oralt administreret syntetisk steroid, der er omkring 5-10 gange mere potent end mandligt steroid, testosteron
- Det metaboliseres i leveren, og mindre end 5% af dette lægemiddel udskilles uændret fra kroppen
- Bivirkninger af fluoxymesteron omfatter natrium- og vandretention, der fører til ødem, akne, kardiovaskulær toksicitet og hepatotoksicitet
Applikationer
- Fluoxymesteron har vist sig kompetitivt at hæmme prolaktin- eller østrogenreceptorer i tumorogene brystceller og administreres derfor til behandling af brystkræft
- Hos mænd bruges denne forbindelse som erstatning ved tilstande forbundet med symptomer på mangel eller fravær af endogent testosteron
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoxymesterone |
| Smeltepunkt | 240,0 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Specifik rotationstilstand | +104,00 (20,00 °C c=1,EtOH) |
| Specifik rotation | +104.00 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselig i puridin, let opløselig i acetone, kloroform, sparsomt opløselig i methanol, praktisk talt uopløselig i ether, benzen, hexaner |
| Formel vægt | 336.45 |
Sikkerhed og håndtering
- Fluoxymesterone
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.