Få mere at vide
Fluoxymesteron, 97+%
Artikelnummer. 10513481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10513481 1 g 1g
11986881 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10513481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124590010
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Fluoxymesteron, CAS # 76-43-7, er et potent, oralt administreret, syntetisk steroid med androgen aktivitet. Det bruges til behandling af mandlig hypogonadisme. | CAS: 76-43-7 | C20H29FO3 | 336,447 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Fluoxymesterone er et hvidt, lugtfrit, krystallinsk pulver, opløseligt i pyridin
  • Det er et oralt administreret syntetisk steroid, der er omkring 5-10 gange mere potent end mandligt steroid, testosteron
  • Det metaboliseres i leveren, og mindre end 5% af dette lægemiddel udskilles uændret fra kroppen
  • Bivirkninger af fluoxymesteron omfatter natrium- og vandretention, der fører til ødem, akne, kardiovaskulær toksicitet og hepatotoksicitet
Applikationer
  • Fluoxymesteron har vist sig kompetitivt at hæmme prolaktin- eller østrogenreceptorer i tumorogene brystceller og administreres derfor til behandling af brystkræft
  • Hos mænd bruges denne forbindelse som erstatning ved tilstande forbundet med symptomer på mangel eller fravær af endogent testosteron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-43-7
Molekylær formel C20H29FO3
Molekylvægt (g/mol) 336.447
InChI nøgle YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Synonym fluoxymesterone, fluoximesterone, fluoxymestrone, halotestin, androfluorene, androfluorone, fluotestin, androsterolo, fluosterone, flusteron
PubChem CID 6446
ChEBI CHEBI:5120
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-fluor-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2(C(CC4(C3CCC4(C)O)C)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoxymesterone
Smeltepunkt 240,0 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +104,00 (20,00 °C c=1,EtOH)
Specifik rotation +104.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselig i puridin, let opløselig i acetone, kloroform, sparsomt opløselig i methanol, praktisk talt uopløselig i ether, benzen, hexaner
Formel vægt 336.45
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoxymesterone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.