Få mere at vide
Fluoxymesteron, LoGiCal
Artikelnummer. 30457593
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457593 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457593 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0959.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoxymesterone
CAS 76-43-7
Analyt- eller komponentnavne Fluoxymesterone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H29 F O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fluoxymesterone, 11β,17β-Dihydroxy-9α-fluoro-17α-methyl-4-androsten-3-one, 17α-Methyl-9α-fluoro-11β-hydroxytestosterone, 9-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17-methyltestosterone, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-methyltestosterone, Androfluorene, Androfluorone, Androsterolo, Fluotestin, Fluoximesterone, Flusteron, Flutestos, Halotestin, NSC 10704, NSC-12165, Neo-Ormonal, Ora Testryl, Oralsterone, Oratestin, Testoral, U 6040, Ultandren, Ultandrene, FLUOXYMESTERONE
InChI formel InChI=1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 336.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 336,2101 g/mol