Få mere at vide
Fluoxetin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17951256
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951256 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0256.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fluoxetinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoxetine Hydrochloride
CAS 56296-78-7
Analyt- eller komponentnavne Fluoxetine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H18 F3 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fluoxetine Hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax, N-Methyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (+/-)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
IUPAC navn N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy] propan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 345.79
Mængde 250 mg
Formel vægt 345,1107 g/mol