Få mere at vide
R&D Systems™ Fluoxetine hydrochloride
Artikelnummer. 18732724
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18732724 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732724 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0927/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1173.90 DKK / 10mg
    Spare 71.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT reuptake inhibitor
Fluoxetine hydrochloride is a selective serotonin reuptake inhibitor. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 0.9 nmol/l and is between 150- and 900-fold selective over 5-HT1A, 5-HT2A, H1, α1, α2-adrenergic, and muscarinic receptors. Antidepressant. Induces differentiation of neuronal precursors, enhancing neuronal characteristics. Fluoxetine also inhibits assembly and activation of the NLRP3-ASC inflammasome and prevents degeneration of retinal pigmented epithelium (RPE) cells in an animal model of dry age-related macular degeneration (AMD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56296-78-7
Molekylær formel C17H19ClF3NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoxetine hydrochloride
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 345.78
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 345.79