Få mere at vide
Fluoxetinhydrochlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314122
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314122 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314122 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13801500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoxetine Hydrochloride
CAS 56296-78-7
Analyt- eller komponentnavne Fluoxetine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H18 F3 N O . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fluoxetine Hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax, N-Methyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (+/-)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
IUPAC navn N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy] propan-1-amin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 345.79
Mængde 1 ml
Formel vægt 345,1107 g/mol