Få mere at vide
Fluoxetin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30463734
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30463734 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30463734 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMFLX721HC100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Fluoxetin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fluoxetine Hydrochloride
CAS 56296-78-7
Analyt- eller komponentnavne Fluoxetine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H18 F3 N O . Cl H
Synonym Fluoxetine Hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax, N-Methyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (+/-)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
IUPAC navn N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy] propan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 345.79
Mængde 100 mg
Formel vægt 345,1107 g/mol