Få mere at vide
Fluoxastrobin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoxastrobin |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16ClFN4O5/c1-28-26-18(21-27-30-11-10-29-21)13-6-2-4-8-15(13)31-19-17(23)20(25-12-24-19)32-16-9-5-3-7-14(16)22/h2-9,12H,10-11H2,1H3/b26-18+ |
| Formel vægt | 458.0793 |