Få mere at vide
Fluoxastrobin-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoxastrobin-d4 |
| CAS | 1246833-67-9 |
| Molekylær formel | C21H12D4ClFN4O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (1E)-[2-[[6-(2-Chlorophenoxy)-5-fluoro-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl](5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl-d4)methanone O-Methyloxime, Disarm-d4, HEC 5725-d4, Fandango-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16ClFN4O5/c1-28-26-18(21-27-30-11-10-29-21)13-6-2-4-8-15(13)31-19-17(23)20(25-12-24-19)32-16-9-5-3-7-14(16)22/h2-9,12H,10-11H2,1H3/b26-18-/i10D2,11D2 |
| SMIL | ClC1=C(OC2=C(F)C(OC3=C(/C(C4=NOC([2H])([2H])C([2H])([2H])O4)=N\OC)C=CC=C3)=NC=N2)C=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.85 |