Få mere at vide
Molecular Probes™ FluoVolt™ Membran Potential Kit
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
De FluoVolt™ Membrane Potential Kit repræsenterer den næste generation af spændingsfølsomme fluorescerende probe-baserede kits. De FluoVolt™ probe samler de bedste egenskaber af de hurtige og langsom respons membranpotentiale fluorescerende prober. De FluoVolt™ probe reagerer på ændringer i membranpotentialet i sub-millisekunder og viser en høj grad af respons.
Funktioner af FluoVolt™ Membranpotentielle sonde omfatter:
Hurtigt —reagerer på ændringer i membranpotentiale inden for sub-millisekunder
Højfølsomhedsresponsområdet —er typisk 25 % pr. 100 mV
Emission/excitation fungerer med standard FITC-indstillinger
Kan bruges til billeddannelse eller patch clamp-applikationer
Ændringer i membranpotentiale spiller en central rolle i mange fysiologiske processer, herunder nerveimpulsudbredelse, muskelsammentrækning og cellesignalering. Potentiometriske fluorescerende prober er vigtige værktøjer til at studere disse processer og er generelt karakteriseret som prober med langsom eller hurtig respons.
De bedste egenskaber ved prober med langsom og hurtig respons Langsom
-respons-prober fungerer ved at trænge ind i depolariserede celler, binde til proteiner eller membraner og udvise forbedret fluorescens. Denne membrantranslokationshændelse reducerer disse reporters evne til at reagere på ændringer i membranpotentiale og introducerer en kapacitiv belastning, der kan påvirke cellesundheden. Disse prober udviser imidlertid en høj grad af respons; typisk i området 1 % pr. mV.
Hurtig-respons-prober er molekyler, der ændrer deres struktur som reaktion på det omgivende elektriske felt og detekterer transiente (millisekunder) potentielle ændringer. Sammenlignet med langsom-respons-proberne har hurtig-respons-proberne imidlertid en størrelse af potentialafhængig fluorescensændring, der ofte er lille (2 10 –% fluorescensændring pr. 100 mV).
De FluoVolt™ Membrane Potential Probe viser de bedste egenskaber af de langsom- og hurtige-respons-prober. De FluoVolt™ probe er en probe med hurtig respons med en overlegen potentialafhængig fluorescensrespons. Responsen er hurtig nok til at detektere transiente (sub-millisekunder) potentielle ændringer i exciterbare celler og genererer en signalændring på over 25 % pr. 100 mV.
PowerLoad™ og baggrundssuppressor-løsninger medfølger også For nem
celleindlæsning FluoVolt™ Membrane Potential Kit indeholder PowerLoad™ Koncentrere. På grund af den unikke natur PowerLoad™ opløsning, kan den bruges i nærværelse af komplette dyrkningsmedier, hvilket reducerer de negative virkninger af at udskifte medier eller påfyldning i serumfri medier.
Baseline autofluorescens forårsaget af komponenter i vækstmedier kan reduceres kraftigt ved tilsætning af den medfølgende Neuro Background Supressor. Denne opløsning er specifikt formuleret til brug med neuronale celler og vil ikke forårsage osmotisk shock. Derudover er Neuro Background Suppressor blevet brugt med succes med mange forskellige celletyper til effektivt at undertrykke baggrundsfluorescens uden at ofre den specifikke cellulære fluorescens genereret i assayet.
Funktioner af FluoVolt™ Membranpotentielle sonde omfatter:
Ændringer i membranpotentiale spiller en central rolle i mange fysiologiske processer, herunder nerveimpulsudbredelse, muskelsammentrækning og cellesignalering. Potentiometriske fluorescerende prober er vigtige værktøjer til at studere disse processer og er generelt karakteriseret som prober med langsom eller hurtig respons.
De bedste egenskaber ved prober med langsom og hurtig respons Langsom
-respons-prober fungerer ved at trænge ind i depolariserede celler, binde til proteiner eller membraner og udvise forbedret fluorescens. Denne membrantranslokationshændelse reducerer disse reporters evne til at reagere på ændringer i membranpotentiale og introducerer en kapacitiv belastning, der kan påvirke cellesundheden. Disse prober udviser imidlertid en høj grad af respons; typisk i området 1 % pr. mV.
Hurtig-respons-prober er molekyler, der ændrer deres struktur som reaktion på det omgivende elektriske felt og detekterer transiente (millisekunder) potentielle ændringer. Sammenlignet med langsom-respons-proberne har hurtig-respons-proberne imidlertid en størrelse af potentialafhængig fluorescensændring, der ofte er lille (2 10 –% fluorescensændring pr. 100 mV).
De FluoVolt™ Membrane Potential Probe viser de bedste egenskaber af de langsom- og hurtige-respons-prober. De FluoVolt™ probe er en probe med hurtig respons med en overlegen potentialafhængig fluorescensrespons. Responsen er hurtig nok til at detektere transiente (sub-millisekunder) potentielle ændringer i exciterbare celler og genererer en signalændring på over 25 % pr. 100 mV.
PowerLoad™ og baggrundssuppressor-løsninger medfølger også For nem
celleindlæsning FluoVolt™ Membrane Potential Kit indeholder PowerLoad™ Koncentrere. På grund af den unikke natur PowerLoad™ opløsning, kan den bruges i nærværelse af komplette dyrkningsmedier, hvilket reducerer de negative virkninger af at udskifte medier eller påfyldning i serumfri medier.
Baseline autofluorescens forårsaget af komponenter i vækstmedier kan reduceres kraftigt ved tilsætning af den medfølgende Neuro Background Supressor. Denne opløsning er specifikt formuleret til brug med neuronale celler og vil ikke forårsage osmotisk shock. Derudover er Neuro Background Suppressor blevet brugt med succes med mange forskellige celletyper til effektivt at undertrykke baggrundsfluorescens uden at ofre den specifikke cellulære fluorescens genereret i assayet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: |
| Produkttype | Plet |
| Produktlinje | Molecular Probes™ |
| Mængde | 1 kit |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner& Lipider |