Få mere at vide
Greiner Bio-One Fluotrac™ 600 højbindende fladbundede mikroplader
Beskrivelse
- Ikke-pyrogen
- Konisk brønddesign med flad bund
- Sikrer nøjagtig pipettering
- Reducerer dødvolumen af brønd
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Forhindrer opsugning
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Certificeret | Fri for menneskeligt DNA og pyrogener |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Indbindingstype | Høj binding |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Produkttype | Assay Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |