Få mere at vide
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 LoBase μC-Bottom 1536-well Microplate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10141992
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
10141992 Sort
1 options
Artikelnummer. 10141992 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 783096
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Free of detectable DNase, RNase, human DNA and pyrogens
Alphanumeric well coding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Format Standard
Låg Without Lid
Array 32 x 48
Autoklaverbar Not Autoclavable
Indbindingstype Medium Binding
Farve Sort
Materiale Polystyrene
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 3 to 10 μL
Sterilitet Non-sterile
Well Shape Rounded Square
Dnase Free Yes
Maks. RCF 4800 x g (swinging bucket rotor)
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 15
RNase fri Yes
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +60°C
Dimensioner (L x B x H) 128 x 85 x 10 mm