Få mere at vide
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 HiBase μClear™-Bottom 1536-well Microplate
Beskrivelse
Alphanumeric well coding
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens |
| Format | Standard |
| Låg | With Lid |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Indbindingstype | Medium Binding |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyrene |
| Antal Wells | 1536 |
| Volumen (metrisk) Virker | 3 to 10 μL |
| Vis mere |