Få mere at vide
Invitrogen™ FluoSpheres™ Sulfat-modificerede mikrosfærer, 0,02 4,–0μ m
Beskrivelse
Udfør nemt flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS og andre laboratorieapplikationer ved hjælp af vores omfattende udvalg af FluoSpheres Sulfat-modificerede mikrosfærer. Disse mikrosfæreperler kan bruges til passiv adsorption eller aktiv, kovalent kobling af proteiner, nukleinsyrer og biomolekyler til partikelindfangningsapplikationer.
FluoSpheres Sulfat-modificerede mikrosfærer er fyldt med vores proprietære fluorescerende farvestoffer, hvilket gør dem til de klareste mikrosfærer, der er tilgængelige. Fordi de fluorescerende farvestofmolekyler er indeholdt inde i hver polystyrenmikrosfære i stedet for kun på overfladen, er farvestofmolekylerne afskærmet fra mange af de miljømæssige effekter, der forårsager quenching eller fotoblegning af eksponerede fluoroforer. Stabiliteten, ensartetheden og reproducerbarheden af FluoSpheres mikrosfærer, såvel som deres omfattende farvevalg, gør dem til de foretrukne værktøjer til forskning og diagnostiske assays, der bruger fluorescens.
FluoSpheres Sulfat-modificerede mikrosfærer er relativt hydrofobe partikler, der passivt og næsten irreversibelt vil adsorbere næsten ethvert protein, inklusive albumin, IgG, avidin og streptavidin.
Nøgleapplikationer af FluoSpheres Sulfat-modificerede mikrosfærer
• Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
• Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
• Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
FluoSpheres sulfatmodificerede mikrosfærespecifikationer for F8845, F8848, F8852, F8853 og F8859:
•Etiket (excitation/emission): gul-grøn (505/515)
• Nominelle perlediametre: 0,02, 0,2, 1,0, 2,0 og 4,0μ m
• Koblingsoverflade: sulfat
• Faste stoffer: 2 %
FluoSpheres sulfatmodificerede mikrosfærespecifikationer for F8851 og F8858:
• Rød (580/605)
• Nominelle perlediametre: 1,0, 4,0μ m
• Koblingsoverflade: sulfat
• Faste stoffer: 2 %
FluoSpheres fluorescerende mikrosfærer er potentielt mere følsomme end kolorimetriske metoder i de fleste, hvis ikke alle, større mikrosfære-baserede diagnostiske testsystemer, der i øjeblikket er i brug, herunder mikrosfære-agglutinationstest, filteradskillelsestest, partikelfangning ELISA metoder og to-partikel sandwich teknikker.
FluoSphere Sulfate-modificerede mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er fremstillet ved hjælp af højkvalitets, ultra-ren polystyren og er fyldt med en række af vores proprietære farvestoffer for at skabe intenst fluorescerende perler, der typisk viser lidt eller ingen fotoblegning, selv når de er exciterede med den intense fluorescerende belysning. Der tages alle mulige forholdsregler under hele fremstillingsprocessen for at sikre, at mikropartiklerne holdes fri for forurenende stoffer. Slutproduktet sælges som en suspension i ultrarent vand, som i de fleste tilfælde indeholder 2 mM azid eller 0,02 % thimerosal som konserveringsmiddel.
Andre overflademodifikationer er tilgængelige for at lette koblingen af forskellige molekyler og proteiner til overfladen af perlen, herunder amin- og carboxylatmodificerede FluoSphere-mikrosfærer.
Valg til ufarvede mikrosfærer
Vi tilbyder også hundredvis af valgmuligheder for ultra-rene overfladeaktive stoffer-fri mikrokugler til forskning og kommercielle applikationer.
Brugerdefinerede mikrosfærer
Vi forbereder tilpassede mikrosfærer efter anmodning. f.eks. FluoSpheres Sulfat-modificerede mikrosfæreperler kan fremstilles med intensiteter, der er lavere end i vores almindelige udvalg, en ønskværdig funktion i nogle flerfarvede applikationer. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Farve | Gul-grøn |
| Til brug med (applikation) | Celleanalyse |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Mikrosfære |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Mængde | 2 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Overflademodifikation | Sulfat |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Vis mere |