Få mere at vide
Invitrogen™ FluoSpheres™ Streptavidin-mærkede mikrosfærer, 0,04μ m, gul-grøn fluorescerende (505/515), 0,5 % faststof
Artikelnummer. 10348592
Mængde:
0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10348592
Brand: Invitrogen™ F8780
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. Vores Molecular Probes™ FluoSpheres™ perler er fremstillet ved hjælp af højkvalitets, ultraren polystyren og er fyldt med en række af vores proprietære farvestoffer for at skabe intenst fluorescerende perler, der typisk viser lidt eller ingen fotoblegning, selv når de exciteres med den intense belysning, der kræves til fluorescensmikroskopi. Forskellige overflademodifikationer er tilgængelige for at lette koblingen af forskellige molekyler og proteiner til overfladen af perlen.
FluoSpheres™ Mikrosfærespecifikationer
  • Etiket (Ex/Em): Gul-grøn fluorescerende (505/515 nm)
  • Nominel perlediameter: 0,04μ m
  • Overflademodifikation: Streptavidin
  • Tørstof: 0,5 %
Karakteristika for de forskellige FluoSpheres™ Koblingsflader
  • Carboxylat-modificeret FluoSpheres™ perler har en høj tæthed af hængende carboxylsyrer på deres overflade, hvilket gør dem velegnede til kovalent kobling af proteiner og andre aminholdige biomolekyler ved brug af vandopløselige carbodiimidreagenser såsom EDAC
  • Sulfat FluoSpheres™ perler er relativt hydrofobe partikler, der passivt og næsten irreversibelt vil adsorbere næsten ethvert protein, inklusive albumin, IgG, avidin og streptavidin
  • Aldehyd-sulfat FluoSpheres™ perler er tilsat overfladealdehydgrupper, designet til at reagere med proteiner og andre aminer under meget milde forhold.
  • Amin-modificeret FluoSpheres™ perler kan kobles til en lang række amin-reaktive molekyler, herunder succinimidylestere og isothiocyanater af haptener og lægemidler eller carboxylsyrerne i proteiner, ved at bruge et vandopløseligt carbodiimid
Nøgleanvendelser af mikrosfærer
  • Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
  • Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
  • Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
  • Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Valg til FluoSpheres™ Fluorescerende mikrosfærer
Blandt vores komplette udvalg af fluorescerende mikrosfærer-produkter finder du perler med disse variationer:
  • Ti fluorescerende farver
  • Ti nominelle perlediametre: 0,02μ m, 0,04μ m, 0,1μ m, 0,2μ m, 0,5μ m, 1,0μ m, 2,0μ m, 4,0μ m, 10,0μ m og 15,0μ m
  • Fire overflademodifikationer til proteinkobling: carboxylat, sulfat, aldehyd-sulfat, amin
  • Mikrosfærer, der desuden er forkoblet med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium og platin
Valg til ufarvede mikrosfærer
Vi tilbyder også hundredvis af valgmuligheder for UltraClean™ mikrosfærer uden overfladeaktive stoffer til forskning og kommercielle anvendelser.
Vi laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig
Vi forbereder tilpassede ordrer efter anmodning. f.eks. FluoSpheres™ perler kan fremstilles med intensiteter, der er lavere end i vores almindelige udvalg, en ønskværdig funktion i nogle flerfarvede applikationer. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10.0 x 1013 particles/mL
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys.
Indhold 50mM Sodium phosphate, 50mM NaCl, pH 7.5, 5mM azide
Oversigt Streptavidin Labeled Microspheres, 0.4mL, 0.04μm, Yellow-Green Fluorescent, Excitation: 505nm, Emission Maxima: 505nm, 0.5% Solids, Microspheres (Also Called Latex Beads or Latex Particles) are Spherical Particles in the Colloidal Size Range That are F
Farve Gul-grøn
Til brug med (applikation) Instrument Calibration (Flow Cytometry, Microscopy, HTS, HCS), Flow Testing (Microfluidics, Blood Flow, Water Flow, and Air Flow), Cell Biology Tracers (Cell Differentiation and Cell Tracing), Immunoassays (Agglutination Tests, ELISA, Particle Capture, and Contrast Reagents)
Materiale Polystyren
Produkttype Streptavidin mikrosfærer
Partikeldensitet 1.055g/cm3
Produktlinje FLUOSPHERES
Mængde 0,4 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overflademodifikation Anden ændring eller etiket
Diameter (metrisk) Nominel 0.04 μm
Diameter (metrisk) 0,04μ m