Få mere at vide
Invitrogen™ FluoSpheres™ Størrelsessæt #2, carboxylatmodificerede mikrosfærer, gulgrøn fluorescerende (505/515), 2 % tørstof, seks størrelser
Artikelnummer. 10164522
Skift visning
Mængde:
1 ml/stk
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10164522 1 ml/stk 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10164522 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F8888
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. Vores Molecular Probes™ FluoSpheres™ perler er fremstillet ved hjælp af højkvalitets, ultraren polystyren og er fyldt med en række af vores proprietære farvestoffer for at skabe intenst fluorescerende perler, der typisk viser lidt eller ingen fotoblegning, selv når de exciteres med den intense belysning, der kræves til fluorescensmikroskopi. Denne FluoSpheres™ Size Kit leverer 1 mL af hver størrelserne 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 og 2,0 μm.
FluoSpheres™ Mikrosfærespecifikationer
• Etiket (Ex/Em): Gul-grøn fluorescerende (505/515)
• Nominel perlediameter: 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 μm
• Koblingsflade: Carboxylat
• Faste stoffer: 2 %
Karakteristika for de forskellige FluoSpheres™ Koblingsflader
• Carboxylat-modificeret FluoSpheres™ perler har en høj densitet af hængende carboxylsyrer på deres overflade, hvilket gør dem velegnede til kovalent kobling af proteiner og andre aminholdige biomolekyler ved hjælp af vandopløselige carbodiimidreagenser såsom EDAC.
• Sulfat FluoSpheres™ perler er relativt hydrofobe partikler, som passivt og næsten irreversibelt vil adsorbere næsten ethvert protein, inklusive albumin, IgG, avidin og streptavidin.
• Aldehyd-sulfat FluoSpheres™ perler er tilsat overfladealdehydgrupper, designet til at reagere med proteiner og andre aminer under meget milde forhold.
• Amin-modificeret FluoSpheres™ perler kan kobles til en lang række amin-reaktive molekyler, herunder succinimidylestere og isothiocyanater af haptener og lægemidler eller carboxylsyrerne i proteiner, ved anvendelse af et vandopløseligt carbodiimid.
Nøgleanvendelser af mikrosfærer
• Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
• Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
• Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Valg til FluoSpheres™ Fluorescerende mikrosfærer Blandt vores komplette
udvalg af fluorescerende mikrosfærer-produkter finder du ’perler med disse variationer:
• Ti fluorescerende farver
• Ti nominelle perlediametre: 0,02 μm, 0,04 μm, μ0,1 m, μ0,2 m, μ0,5 m, μ1,0 m, μ2,0 m, 4,0 μm, μ10,0 m og μ15,0
• m Fire overflademodifikationer til proteinkobling: carboxylat, sulfat, aldehyd-sulfat, amin
• Mikrosfærer, der desuden er forkoblet med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium og
platin Valg til ufarvede mikrosfærer
Vi tilbyder også hundredvis af valgmuligheder for UltraClean™ mikrosfærer uden overfladeaktive stoffer til forskning og kommercielle anvendelser.
Vi ’laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig.
Vi forbereder tilpassede ordrer efter anmodning. f.eks. FluoSpheres™ perler kan fremstilles med intensiteter, der er lavere end i vores almindelige udvalg, en ønskværdig funktion i nogle flerfarvede applikationer. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Farve Gul-grøn
Materiale Polystyren
Produkttype Carboxylat-modificeret mikrosfære
Produktlinje FLUOSPHERES
Mængde 1 ml/stk
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overflademodifikation Carboxylat
Diameter (metrisk) 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2μ m