Få mere at vide
Invitrogen™ FluoSpheres™ Polystyren mikrosfærer, 1,0μ m, orange fluorescerende (540/560), til sporstofundersøgelser
Beskrivelse
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. Vores Molecular Probes™ FluoSpheres™ perler er fremstillet ved hjælp af højkvalitets, ultraren polystyren og er fyldt med en række af vores proprietære farvestoffer for at skabe intenst fluorescerende perler, der typisk viser lidt eller ingen fotoblegning, selv når de exciteres med den intense belysning, der kræves til fluorescensmikroskopi.
Til sporing af partikler og celler, sporing af væskedynamik, skelnen mellem størrelsesafhængigheden af optagelse eller transport in vivo osv., tilbyder vi mere koncentreret, 0,04μ m diameter FluoSpheres™ mikrosfærepræparater (5 % faststof), der mangler natriumazidkonserveringsmidlet, der findes i størstedelen af vores FluoSpheres™ produkter. Den 0,04μ m partikler er små nok til at blive mikroinjiceret eller til at blive optaget af fagocytose.
Vi tilbyder μogså 1,0 m FluoSpheres™ mikrosfærepræparater, der indeholder et meget højere farvestofindhold end vores andet FluoSpheres™ produkter. Dette gør det muligt at generere stærkere signaler ved hjælp af færre mikrosfærer pr. sporingseksperiment.
I mange biologiske systemer er den koncentrerede fluorescens og sfæriske form af FluoSpheres™ perler tillader dem at blive påvist mod en relativt høj, men diffus baggrundsfluorescens. Typisk for disse typer undersøgelser ekstraheres mikrosfærerne og de fluorescerende farvestoffer, de indeholder, først fra vævsprøven, og derefter kvantificeres fluorescensen på et spektrofluorometer eller fluorescensmikropladelæser. Brugen af fluorescerende mikrosfærer eliminerer de strålingsfarer og bortskaffelseshinder forbundet med radiomærkede mikrosfærer.
FluoSpheres™ Mikrosfære specifikationer:
• Etiket (Ex/Em): Orange fluorescerende (540/560)
• Nominel perlediameter: 1.0μ m
• Koblingsoverflade: Carboxylat
• Faste stoffer: 2 %
Karakteristika for carboxylatkoblingsoverfladen Carboxylatmodificeret
FluoSpheres™ perler har en høj densitet af hængende carboxylsyrer på deres overflade, hvilket gør dem velegnede til kovalent kobling af proteiner og andre aminholdige biomolekyler ved hjælp af vandopløselige carbodiimidreagenser såsom EDAC.
Valg til FluoSpheres™ Fluorescerende mikrosfærer Ud over mikrosfærer
til sporing skal du undersøge vores komplette udbud af fluorescerende mikrosfærer-produkter. Blandt disse produkter ’finder du perler med disse variationer:
• Ti fluorescerende farver
• Ti nominelle perlediametre: 0,02μ m, 0,04μ m, 0,1μ m, 0,2μ m, 0,5μ m, 1,0μ m, 2,0μ m, 4,0μ m, 10,0μ m og 15,0μ m
• Fire overflademodifikationer til proteinkobling: carboxylat, sulfat, aldehyd-sulfat, amin
• Mikrosfærer, der desuden er forkoblet med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium og
platin Valg til ufarvede mikrosfærer
Vi tilbyder også hundredvis af valgmuligheder for UltraClean™ mikrosfærer uden overfladeaktive stoffer til forskning og kommercielle anvendelser.
Vi ’laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig.
Vi forbereder tilpassede ordrer efter anmodning. f.eks. FluoSpheres™ perler kan fremstilles med intensiteter, der er lavere end i vores almindelige udvalg, en ønskværdig funktion i nogle flerfarvede applikationer. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 x 10 10 perler/ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Farve | Orange |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Mikrosfære |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Mængde | 5 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Overflademodifikation | Anden ændring eller etiket |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |