Få mere at vide
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylat-modificerede mikrosfærer
Artikelnummer. 10768424
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,02μ m
0,04μ m
0,1μ m
0,2μ m
0,5μ m
1.0μ m
2.0μ m
Farve:
Blå
Crimson
Gul-grøn
Gul-grøn, Orange, Rød, Mørkerød
Infrarød
Mørkerød
Nilen rød
Orange
Rød
Rød-orange
Excitation/Emission:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Mængde:
1 ml
1 ml/stk
10 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Farve Excitation/Emission Mængde Pakningsstørrelse
10768424 2.0μ m Gul-grøn 505/515 nm 2 ml Hver
10328192 0,1μ m Gul-grøn 505/515 nm 10 ml Hver
10696523 1.0μ m Crimson 625/645 nm 2 ml Hver
10023162 1.0μ m Gul-grøn 505/515 nm 10 ml Hver
10484962 0,1μ m Rød 580/605 nm 10 ml Hver
10513463 0,2μ m Gul-grøn 505/515 nm 10 ml Hver
10033062 0,2μ m Mørkerød 660/680 nm 2 ml Hver
10573663 0,04μ m Gul-grøn, Orange, Rød, Mørkerød 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm 1 ml/stk Hver
11514796 0,2μ m Orange 365/610 nm 2 ml 2ml
10751154 0,02μ m Mørkerød 660/680 nm 2 ml Hver
10398352 0,02μ m Rød 580/605 nm 10 ml Hver
10338652 0,04μ m Gul-grøn 505/515 nm 1 ml Hver
10462472 0,5μ m Gul-grøn 505/515 nm 10 ml Hver
10318532 1.0μ m Orange 540/560 nm 10 ml Hver
10207002 2.0μ m Nilen rød 535/575 nm 2 ml Hver
10043302 0,02μ m Blå 365/415 nm 10 ml Hver
10684243 0,02μ m Crimson 625/645 nm 2 ml Hver
10761154 0,02μ m Nilen rød 535/575 nm 10 ml Hver
10412892 0,02μ m Gul-grøn 505/515 nm 10 ml Hver
10093262 0,04μ m Mørkerød 660/680 nm 1 ml Hver
10378932 0,04μ m Orange 540/560 nm 1 ml Hver
10606553 0,04μ m Rød 580/605 nm 1 ml Hver
10144722 0,04μ m Rød-orange 565/580 nm 1 ml Hver
10003572 0,1μ m Blå 350/440 nm 10 ml Hver
10154722 0,1μ m Infrarød 715/755 nm 1 ml Hver
10043142 0,1μ m Orange 540/560 nm 10 ml Hver
10296612 0,2μ m Blå 365/415 nm 10 ml Hver
10463622 0,2μ m Crimson 625/645 nm 2 ml Hver
10328482 0,2μ m Orange 540/560 nm 10 ml Hver
10544803 0,2μ m Rød 580/605 nm 10 ml Hver
10738044 0,5μ m Rød 580/605 nm 10 ml Hver
10398142 1.0μ m Blå 365/415 nm 10 ml Hver
10358482 1.0μ m Blå 350/440 nm 10 ml Hver
10217142 1.0μ m Nilen rød 535/575 nm 10 ml Hver
10564423 1.0μ m Rød 580/605 nm 10 ml Hver
10758244 2.0μ m Blå 365/415 nm 2 ml Hver
10318632 2.0μ m Rød 580/605 nm 2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Artikelnummer. 10768424 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F8827
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opnå den klareste fluorescens med Carboxylat-modificerede FluoSphere Microspheres, tilgængelige i forskellige farver og partikelstørrelser.
Udfør nemt flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS, immunoassay og andre laboratorieapplikationer ved hjælp af vores omfattende udvalg af FluoSpheres Carboxylat-modificerede mikrosfærer. FluoSphere-perler kan bruges til passiv adsorption eller aktiv, kovalent kobling af proteiner, nukleinsyrer og biomolekyler til partikelindfangningsapplikationer. FluoSphere mikrosfærer er fyldt med proprietære fluorescerende farvestoffer, hvilket gør dem til de klareste mikrosfærer, der er tilgængelige.
Visualiser den klareste fluorescens til laboratorieapplikationer, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri, HTS, HCS og cellesporing, med vores Carboxylate-Modified FluoSphere Microspheres, som er fremstillet af polystyrenmikrosfærer og fyldt med forskellige proprietære farvestoffer. Brug af specialiserede farvningsmetoder gør det muligt for alle de fluorescerende farvestofmolekyler at blive indeholdt i hver polystyrenmikrosfære i stedet for på perlens overflade. Dette beskyttende miljø inde i perlen beskytter farvestoffet mod skadelige miljøpåvirkninger, såsom fotoblegning. Vores carboxylatmodificerede mikrosfærer er belagt med en hydrofil polymer indeholdende flere carboxylsyrer til kovalent binding af ligander. En række partikelstørrelser er tilgængelige til forskellige forskningsanvendelser og eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys.
Farve Gul-grøn
Til brug med (applikation) Fluorescensmikroskopi
Materiale Polystyren
Produkttype Carboxylat-modificeret mikrosfære
Excitation/Emission 505/515 nm
Produktlinje FLUOSPHERES
Mængde 2 ml
Overflademodifikation Carboxylat
Diameter (metrisk) 2.0μ m