Få mere at vide
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylat-modificerede mikrosfærer
Artikelnummer. 10217142
Diameter (metrisk):
0,02μ m
0,04μ m
0,1μ m
0,2μ m
0,5μ m
1.0μ m
2.0μ m
Farve:
Blå
Crimson
Gul-grøn
Gul-grøn, Orange, Rød, Mørkerød
Infrarød
Mørkerød
Nilen rød
Orange
Rød
Rød-orange
Excitation/Emission:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Mængde:
1 ml
1 ml/stk
10 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Artikelnummer. 10217142
Brand: Invitrogen™ F8819
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå den klareste fluorescens med Carboxylat-modificerede FluoSphere Microspheres, tilgængelige i forskellige farver og partikelstørrelser.
Udfør nemt flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS, immunoassay og andre laboratorieapplikationer ved hjælp af vores omfattende udvalg af FluoSpheres Carboxylat-modificerede mikrosfærer. FluoSphere-perler kan bruges til passiv adsorption eller aktiv, kovalent kobling af proteiner, nukleinsyrer og biomolekyler til partikelindfangningsapplikationer. FluoSphere mikrosfærer er fyldt med proprietære fluorescerende farvestoffer, hvilket gør dem til de klareste mikrosfærer, der er tilgængelige.
Visualiser den klareste fluorescens til laboratorieapplikationer, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri, HTS, HCS og cellesporing med vores Carboxylat-modificerede FluoSphere-mikrosfærer, som er fremstillet af polystyrenmikrosfærer og fyldt med forskellige proprietære farvestoffer. Brug af specialiserede farvningsmetoder gør det muligt for alle de fluorescerende farvestofmolekyler at blive indeholdt i hver polystyrenmikrosfære i stedet for på perlens overflade. Dette beskyttende miljø inde i perlen beskytter farvestoffet mod skadelige miljøpåvirkninger, såsom fotoblegning. Vores carboxylatmodificerede mikrosfærer er belagt med en hydrofil polymer indeholdende flere carboxylsyrer til kovalent binding af ligander. En række partikelstørrelser er tilgængelig til forskellige forskningsanvendelser og eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Farve Nilen rød
Til brug med (applikation) Fluorescensmikroskopi
Materiale Polystyren
Produkttype Carboxylat-modificeret mikrosfære
Excitation/Emission 535/575 nm
Produktlinje FLUOSPHERES
Mængde 10 ml
Overflademodifikation Carboxylat
Diameter (metrisk) 1.0μ m