Få mere at vide
Fluorkiselsyre, 25 wt.% vandig opløsning
Artikelnummer. 10637021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637021 500 g Plastflaske 500g
13478548 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410715000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144,091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluosilicic acid
Farve Farveløs
CAS 16961-83-4, 7732-18-5
Tæthed 1.2700g/mL
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.27
Mængde 500 g
Molekylær formel F6H2Si
Lineær formel H2SiF6
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00036289
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
InChI nøgle OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
SMIL [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC navn hexafluorsilicium(2-);hydron
Molekylvægt (g/mol) 144.091
PubChem CID 21863527
Formel vægt 144.09
Procent renhed 19 til 20,6% (samlet fluor)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.