Få mere at vide
Fluorouracil, LoGiCal
Artikelnummer. 30457650
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457650 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457650 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0593.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorouracil
CAS 51-21-8
Analyt- eller komponentnavne Fluorouracil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H3 F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Løsningstype Fedt
SMIL FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC navn 5-fluoro-1H-pyrimidin-2,4-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 130.08
Mængde 10 mg
Formel vægt 130,0179 g/mol