Få mere at vide
Cytiva FluoroTrans™ W PVDF-overførselsmembran
Dimensioner (LxB):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3,3 m
7 x 9 cm
Beskrivelse
- Denne membran giver mulighed for følsom proteindetektion med lav baggrund og meget lav proteingennembrænding
- FluoroTrans W-membranen er kompatibel med alle totale proteinfarvninger og immundetektionsmetoder
Specifikationer
Specifikationer
| Emballagetype | Ark |
| Oversigt | Ikke-steril |
| Materiale | FluoroTrans PVDF |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Dimensioner (LxB) | 10 x 15 cm |
| Tykkelse | 127μ m |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering