Få mere at vide
Fluorothyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1112
MedChemExpress Fluorothyl (Flurothyl) is a inhaling volatile liquid.
Fluorothyl (Flurothyl) is a inhaling volatile liquid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorothyl
CAS 333-36-8
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H4F6O
Mængde 100 mg
Synonym Bis(2,2,2-trifluoroethyl) ether Flurothyl
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (686.59 mM)
SMIL FC(F)(F)COCC(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 182.06
Formel vægt 182.06
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid