Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ekstra dispensersæt til Fluoroskan Ascent™ FL mikroplade fluorometer og luminometer
Artikelnummer. 12423458 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fluoroskan
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12423458 Fluoroskan Hver
1 options
Artikelnummer. 12423458 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2805630
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Udfør en række fluorometriske og luminometriske forskningsapplikationer med Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL mikroplade fluorometer og luminometer.
Udfør en række fluorometriske og luminometriske forskningsapplikationer med Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL Microplate Fluorometer og Luminometer, som tilbyder alsidige pladeformater, hurtige pladelæsehastigheder, top/bund pladeaflæsning og op til tre dispensere. Kompakt og robust, den fremragende optiske ydeevne af denne maskine giver den også mulighed for at yde ideelt på biovidenskabelige forskningsapplikationer.
Hurtig læsehastighed:
  • Læser en 96-brønds plade på kun 15 sekunder, hvilket er essentielt til kinetiske applikationer.
  • Kombinationen af fluorometrisk GFP-måling og en lumometrisk luciferasemåling fra den samme brønd er hurtig på grund af alsidigheden af analyseprogrammering.
Indbyggede dispensere til nøjagtig opfølgning af kinetiske reaktioner:
  • Udstyret med op til tre reagensdispensere til hurtige kinetiske analyser, såsom Ca 2+ flux
  • Understøtter samtidig dispensering og aflæsning, hvilket muliggør overvågning af kinetiske målinger fra starten af reaktionen
  • Meget lav dødvolumen og tilbageskylningsevne til konservering af dyrt reagens
Høj følsomhed for både top- og bundlæsning:
  • Fiberfri direkte belysningsoptik til både top- og bundaflæsning
  • Høj følsomhed, bredt dynamisk område og lav krydstale for præcise og præcise resultater for 1- til 384-brønds plader
Specielt designet til automatisering:
  • Læser op til 384-brønds plader for øget analysegennemløb
  • Nemt integreret med automatiserede systemer
Inkluderer:
  • PC-software og filterpar:
    • Excitation: 355 nm, Emission: 460 nm
    • Excitation: 485 nm, Emission: 538 nm
    • Andre filtre tilgængelige efter anmodning
Anbefalet til:
Ca2+ flux-assays, Celleproliferation, Cytotoksicitet, Celleadhæsion, DNA-kvantificering, Reporter-gen-assays, Hybridiseringsassays, Ionkanal, Kvantificering af PCR-produkter, FRET-assays, BRET-assays, Molecular beacon assays, Immunoassays, Enzym-aktivitet, Bactottation, Phagoter, analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ekstra dispensersæt
Til brug med (udstyr) Fluoroskan
Produktlinje Fluoroskan Opstigning