Få mere at vide
Fluorosilicic Acid, 35%, Technical, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10519000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10519000 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10519000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/1400/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 16961-83-4
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Molekylær formel F6H2Si
MDL nummer 36289
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
InChI nøgle OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
SMIL [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC navn hexafluorosilicon(2-);hydron
Molekylvægt (g/mol) 144.091
PubChem CID 21863527
Formel vægt 144.09g/mol
Emballage HDPE plastic bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorosilicic acid, 35%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorosilicic acid