Beskrivelse
Hydrofob membran med lamineret bagside for lettere håndtering
Vores Fluoropore™ membran er en hydrofob polytetrafluorethylen (PTFE) polymer membran bundet til en højdensitet polyethylen understøtning for at forbedre filterets håndteringsegenskaber til normale anvendelser. Fluoropore™ membraner giver bred kemisk kompatibilitet, høje flowhastigheder og konsistens. (Bemærk venligst, at katalognumre, der indeholder in.FHUP in. er ulaminerede eller produceret uden bagside.)Anvendelser: Fluoropore™ Membran: Klarende syrer, baser og opløsningsmidler; Luftovervågning; Filtrering og udluftning af gasser; UV-spektroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bubble Point | 3 psi |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Skærmfilter |
| Materiale | PTFE |
| Porestørrelse | 1.0μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 100 ml/min x cm2 |
| Til brug med (applikation) | Afklaring af syrer, baser og opløsningsmidler; Afklaring af alkoholløsninger; UV-spektroskopi. |
| Gasflowhastighed | 16,0 l/min/ cm2 |
| Vis mere |