Få mere at vide
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Monteringsmedium
Artikelnummer. 15586276
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15586276 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 15586276 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00495802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    624.65 DKK / 25ml
    Spare 127.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til brug ved montering af objektglas efter immunfluorescerende farvning. Vandopløselig Fluoromount-G™ bruges til at montere objektglas, hvor det sidste trin af farvning er vandigt. Den danner en semi-permanent forsegling til langvarig opbevaring af objektglas ved 2° til 8 °C.
  • Fluoromount-G™ fluorescerer ikke og kan reducere mængden af fluorokrom quenching under fluorescensmikroskopi
  • Klart flydende medium
  • Leveres som en 1x stamopløsning indeholdende natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Produkttype Monteringsmedium
Produktlinje Fluoromount-G
Reagenstype Monteringsløsning