Få mere at vide
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Monteringsmedium, med DAPI
Artikelnummer. 18744094
Skift visning
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18744094 20 ml 20ml
1 options
Artikelnummer. 18744094 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00495952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    866.00 DKK
    718.65 DKK / 20ml
    Spare 147.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug ved montering af objektglas efter immunfluorescerende farvning samt farvning af dobbeltstrenget DNA. Vandopløselig Fluoromount-G™ bruges til at montere objektglas, hvor det sidste trin af farvning er vandigt
  • Fluoromount-G™, med DAPI har en maksimal fluorescerende emission ved 455nm og kan reducere mængden af fluorokrom quenching under fluorescensmikroskopi
  • Klart flydende medium indeholdende en fluorescerende nuklear plet
  • Leveres som en 1x stamopløsning indeholdende natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 20 ml
Produkttype Monteringsmedium
Produktlinje Fluoromount-G
Reagenstype Monteringsløsning