Få mere at vide
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Monteringsmedium, med DAPI
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Beskrivelse
- Fluoromount-G™, med DAPI har en maksimal fluorescerende emission ved 455nm og kan reducere mængden af fluorokrom quenching under fluorescensmikroskopi
- Klart flydende medium indeholdende en fluorescerende nuklear plet
- Leveres som en 1x stamopløsning indeholdende natriumazid
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 ml |
| Produkttype | Monteringsmedium |
| Produktlinje | Fluoromount-G |
| Reagenstype | Monteringsløsning |