Få mere at vide
Fluoromisonidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-fluoro-3-(2-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 13551-89-8 |
| Molekylær formel | C6 H8 F N3 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Fluoromisonidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8FN3O3/c7-3-5(11)4-9-2-1-8-6(9)10(12)13/h1-2,5,11H,3-4H2 |
| SMIL | OC(CF)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-fluoro-3-(2-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.144 |
| Formel vægt | 189.055 |